Learn More
Sulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.60€ - 92.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-24-9 |
---|---|
Formule moléculaire | AlH24KO20S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 474.372 |
Numéro MDL | MFCD00149143 |
Clé InChI | GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate |
CID PubChem | 62667 |
ChEBI | CHEBI:86465 |
Nom IUPAC | Disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11414283
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10906.36 |
500 g |
26.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424283
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10906.0E |
2500 g |
92.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7784-24-9 | |
474.372 | |
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J | |
62667 | |
Disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté |
AlH24KO20S2 | |
MFCD00149143 | |
kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate | |
CHEBI:86465 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+] |
Spécification
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate | |
7784-24-9 | |
MFCD00149143 | |
kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+] | |
474.372 | |
CHEBI:86465 | |
≥98% | |
1.757 |
92°C | |
AlH24KO20S2 | |
14,360 | |
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J | |
Disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté | |
62667 | |
474.38 (258.20 Anhydrous) | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-141-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WS5690000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only