Learn More
Brady™ Panneaux en aluminium à pellicule de polyester pour le transport
29.40€ - 35.35€
Spécification
Matériau | Aluminium |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Hauteur (métrique) | 297 mm |
Épaisseur | 1,016 mm |
Largeur (métrique) | 297,00 mm |
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11780234
|
Brady™
223594 |
1.5 1 |
29.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11770244
|
Brady™
223603 |
3 |
35.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700254
|
Brady™
223606 |
4 | |||||||
11710244
|
Brady™
223597 |
1.6 1 |
29.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Aluminium | |
297 mm | |
297,00 mm | |
Diamant |
1 de chaque | |
1,016 mm | |
-40°C-140°C |