Learn More
Plaque d’aluminium, alliage 6061, 2,3 mm (0,09 po) d’épaisseur, Thermo Scientific™
26.12€ - 61.80€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum plate, Alloy 6061 |
---|---|
Note relative au nom | 2.3mm (0.09 in.) thick |
Numéro MDL | MFCD00134029 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Odeur | Odorless |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15422197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045193.GT |
150 x 150 mm | |||||||
15432197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045193.HB |
300 x 300 mm |
61.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Aluminum plate, Alloy 6061 | |
MFCD00134029 | |
Odorless |
2.3mm (0.09 in.) thick | |
Insoluble in water. | |
Plaque |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures