Learn More
Phosphate d’aluminium, pur, Thermo Scientific Chemicals
43.40€ - 489.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-30-7 |
---|---|
Formule moléculaire | AlO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.95 |
Clé InChI | ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1 |
CID PubChem | 64655 |
Nom IUPAC | aluminum ; phosphate |
SMILES | [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10061581
|
Thermo Scientific Acros
344441000 |
100 g | Bouteille en verre |
43.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10215181
|
Thermo Scientific Acros
344445000 |
500 g | Bouteille en verre |
153.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984291
|
Thermo Scientific Acros
344440025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
489.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7784-30-7 | |
121.95 | |
aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1 | |
aluminum ; phosphate |
AlO4P | |
ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K | |
64655 | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3] |
Spécification
Aluminum phosphate | |
7784-30-7 | |
Poudre | |
AlPO4 | |
aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1 | |
ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K | |
aluminum ; phosphate | |
64655 | |
Pures |
>1500.0°C | |
Blanc | |
AlO4P | |
15,352 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol, soluble in acids, alkali | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3] | |
121.95 | |
121.95 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-056-9
RUO – Research Use Only