Learn More
Phosphate d’aluminium, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
100.50€ - 383.91€
Identifiants chimiques
CAS 7784-30-7
Formule moléculaire AlO4P
Poids moléculaire (g/mol) 121.951
Numéro MDL MFCD00003430
Clé InChI ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
CID PubChem 64655
Nom IUPAC aluminum ; phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11300819
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010628.06
5 g
100.50€
5g
11390809
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010628.14
25 g
383.91€
25g
Description
Description
Aluminum phosphate is used in the production of glass, mixture of ceramic, waterproofing concrete and dental cements, in cosmetics as a emollient, flame retardant, catalyst in organic synthesis, fireproofing textile, pharmaceuticals and dyes. It also used in many adhesives, binders and cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7784-30-7
121.951
ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
64655
[O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
AlO4P
MFCD00003430
aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
aluminum ; phosphate
Spécification
Aluminum phosphate
7784-30-7
Poudre
AlO4P
aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
aluminum ; phosphate
64655
White powder
>1500°C
Blanc
99.99% (Metal basis)
MFCD00003430
Soluble in concentrated hydrochloric acid,alcohol and nitric acid. Insoluble in water.
[O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
121.951
121.95
2.566 g/cm3
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P315-P362-P501c
H315-H320
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-056-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TB6450000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Aluminum phosphate, Puratronic
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .