Learn More
Phosphate d’aluminium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
55.20€ - 143.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-30-7 |
---|---|
Formule moléculaire | AlO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.951 |
Numéro MDL | MFCD00003430 |
Clé InChI | ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1 |
CID PubChem | 64655 |
Nom IUPAC | aluminum ; phosphate |
SMILES | [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011109.30 |
250 g |
55.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011109.A1 |
1 kg |
143.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
As a flux for ceramics, preparation of dental cement, cement with calcium sulfate and sodium silicate, special glasses, as gel in pharmacy.Aluminum phosphate is used as catalysts, molecular sieves, flux for ceramics and as a gel in pharmacy. It is employed in the preparation of dental cement, emollients and fire-resistant coating. It plays an important role as an anti-fouling agent in textile industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7784-30-7 | |
121.951 | |
ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K | |
64655 | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3] |
AlO4P | |
MFCD00003430 | |
aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1 | |
aluminum ; phosphate |
Spécification
Aluminum phosphate | |
7784-30-7 | |
Poudre | |
AlO4P | |
aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1 | |
ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K | |
aluminum ; phosphate | |
64655 | |
White powder |
>1500°C | |
Blanc | |
97% | |
MFCD00003430 | |
Insoluble in water and acetic acid. Slightly soluble in concentrated hydrochloric acid and nitric acid.Insoluble in water. | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3] | |
121.951 | |
121.95 | |
2.566 g/cm3 |
Sécurité et traitement
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P315-P362-P501c
H315-H320
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-056-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TB6450000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Aluminum phosphate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only