Learn More
Perchlorate d’aluminium non ahydraté, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
51.80€ - 171.00€
Identifiants chimiques
CAS | 81029-06-3 |
---|---|
Formule moléculaire | AlCl3H18O21 |
Poids moléculaire (g/mol) | 487.455 |
Numéro MDL | MFCD00149130 |
Clé InChI | CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate |
CID PubChem | 16211522 |
Nom IUPAC | aluminium ; triperchlorate ; non ahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011659.22 |
100 g |
51.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011659.36 |
500 g |
171.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Aluminum perchlorate nonahydrate is used as an intermediate in both pharmaceutical industry and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
81029-06-3 | |
487.455 | |
CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K | |
16211522 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3] |
AlCl3H18O21 | |
MFCD00149130 | |
aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate | |
aluminium ; triperchlorate ; non ahydrate |
Spécification
Aluminum perchlorate nonahydrate | |
81029-06-3 | |
AlCl3H18O21 | |
UN1481 | |
Soluble in water. | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3] | |
487.455 | |
487.46 (325.33 Anhydrous) | |
Hygroscopic |
82°C | |
Cristalline | |
MFCD00149130 | |
aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate | |
CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K | |
aluminium ; triperchlorate ; non ahydrate | |
16211522 | |
Réactif |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H272-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PERCHLORATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-437-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Aluminum perchlorate nonahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only