Learn More
Cole Parmer™ Revêtements en aluminium
Conçues pour les balances de mesure d’humidité.
Marque: Cole Parmer™ 01018-24
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient à une utilisation avec les balances de mesure de l’humidité.
- Jetables
- Sans huile.
- Idéal pour la pesée et la distribution à usage général.
- Compatible avec les balances ouvertes et fermées.
- Légèrement conique pour l’empilage.
Spécification
Jetable | |
Rond | |
500/carton | |
0,313 in | |
4 po | |
2,5 G |
Aluminium | |
Nacelle de pesée | |
4 po | |
0,8 cm | |
10,2 cm |