Learn More
Substrat d’oxyde d’aluminium, 12,7x12,7x0,5 mm, poli d’un côté, plan M, Thermo Scientific™
166.00€ - 633.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Oxide Substrate, M Plane
Note relative au nom Polished One Side
Formule moléculaire Al2O3
Numéro MDL MFCD00003424
Informations sur la solubilité Soluble in hexane and toluene. Insoluble in water and diethyl ether.
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11369338
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043246.KT
1 Ea. Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11379338
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043246.KU
5 Ea. Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Aluminum Oxide Substrate, M Plane
Al2O3
Soluble in hexane and toluene. Insoluble in water and diethyl ether.
Polished One Side
MFCD00003424
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures