Learn More
Substrat d’oxyde d’aluminium, 10 x 10 x 0,5 mm, poli d’un côté, plan C, Thermo Scientific Chemicals
155.00€ - 634.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum Oxide Substrate, C Plane |
---|---|
Note relative au nom | Polished One Side |
Formule moléculaire | Al2O3 |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040281.KT |
1 Ea. |
155.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040281.KU |
5 Ea. |
634.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Aluminum Oxide Substrate, C Plane | |
Polished One Side | |
Al2O3 | |
MFCD00003424 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only