Learn More
Substrat d’oxyde d’aluminium, 10x10x0,5 mm, deux côtés polis, plan C., Thermo Scientific™
53.10€ - 630.00€
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11324138
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041428.KT
1 Ea. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11334138
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041428.KU
5 Ea. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
trioxidandiide de dialuminium(3+)
Spécification
Aluminum oxide substrate
1344-28-1
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
trioxidandiide de dialuminium(3+)
9989226
10x10x0.5mm, polished two sides, C plane
Al2O3
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
101.96
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante