Learn More
Substrat d’oxyde d’aluminium, 10 x 10 x 1 mm, un côté poli, plan R, Thermo Scientific™
128.00€ - 550.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Oxide Substrate, R Plane
Note relative au nom Polished Two Sides
Formule moléculaire Al2O3
Numéro MDL MFCD00003424
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.0098g/L at 29°C),hexane and toluene.
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11363798
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040282.KT
1 Ea. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11353798
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040282.KU
5 Ea. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Aluminum Oxide Substrate, R Plane
Al2O3
Soluble in water (0.0098g/L at 29°C),hexane and toluene.
Polished Two Sides
MFCD00003424
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante