Learn More
Substrat d’oxyde d’aluminium, 10 x 10 x 0,5 mm, poli d’un côté, plan C, Thermo Scientific™
86.70€ - 332.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Oxide Substrate, C Plane
Note relative au nom Polished One Side
Formule moléculaire Al2O3
Numéro MDL MFCD00003424
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11388837
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038497.KT
1 Ea. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11378837
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038497.KU
5 Ea. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Aluminum Oxide Substrate, C Plane
Polished One Side
Al2O3
MFCD00003424
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante