Learn More
Cible de pulvérisation en oxyde d’aluminium, 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum oxide sputtering target |
Note relative au nom | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
Quantité | 1 Ea. |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 101.96 |
Pourcentage de pureté | 99.99% |