missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxyde d’aluminium, monocristal, Thermo Scientific™

Code produit. 15441647
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]

Spécification

Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Quantité 5 Pc.
Conditionnement Conditionné sous film plastique thermorétracté
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'