Learn More
Oxyde d’aluminium - oxyde de silicium (13 %), support de catalyseur, surface basse, macroporeux, Thermo Scientific Chemicals
Forme : S.A. 0,008 m2/g
238.00€ - 1035.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.96 |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Clé InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
CID PubChem | 9989226 |
Nom IUPAC | trioxidandiide de dialuminium(3+) |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11390538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043863.A1 |
1 kg |
238.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11300548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043863.A7 |
5 kg |
1035.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Aluminum oxide-silicon oxide is a fibrous material used as loose wool, blanket, felt, paper or boards.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
trioxidandiide de dialuminium(3+) |
Spécification
Aluminum oxide | |
Blanc | |
Al2O3 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
trioxidandiide de dialuminium(3+) | |
9989226 | |
White spheres |
1344-28-1 | |
Sphères de 3/16 po. | |
MFCD00003424 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only