Learn More
Oxyde d’aluminium, pour le nettoyage des processus (scavenger), Thermo Scientific™
Code produit. 15467135
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Pour le nettoyage des procédés (piégeur).
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2980°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2045°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Formule linéaire Al2O3
Merck Index 14,356
Poids de la formule 101.96
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.765