Learn More
Oxyde d’aluminium, poudre blanc cassé, NanoDur™, Thermo Scientific Chemicals
Dispersion colloïdale avec dispersant.
29.70€ - 121.00€
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11420910
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044925.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11430910
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044925.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Aluminum oxide water borne dispersion suitable for incorporation in water compatible coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminium ; oxygène(2-)
Spécification
Aluminum oxide
Blanc
Al2O3
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminium ; oxygène(2-)
9989226
Odorless
1344-28-1
Poudre
MFCD00003424
Soluble in water. Insoluble in diethyl ether.
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui