Learn More
Oxyde d’aluminium, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals, NanoDur™
Code produit. 11450920
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
S.A. 32-40 m2/g
NanoDur™ aluminum oxide is designed for coatings where transparency is of utmost importance. NanoDur™ aluminum oxide is especially suited for incorporation into coating systems, greatly enhancing abrasion resistance with minimal effects on cla..Alumium oxide is widely used in a variety of plastics, rubber, ceramics and refractory products for reinforcement toughening. It is also useful to produce artificial ruby, sapphire and yttrium aluminum garnet. It is useful in the field of fiber fabric products and high pressure sodium lamps as far-infrared emission and thermal insulation materials. It plays an important role for the hydrogenation of aromatic hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2980°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2045°C
Note relative au nom Sold in collaboration with Nanophase Technologies Corporation
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Informations sur la solubilité Slightly soluble in strong acid and alkaline solution. Insoluble in water.
Poids de la formule 101.96
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.768
Aspect White powder
Densité 3.965g/cm3