Learn More
Oxyde d’aluminium, support catalytique, petite surface, Thermo Scientific Chemicals
Surface faible
74.80€ - 922.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.96 |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Clé InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
CID PubChem | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430630
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043862.30 |
250 g |
74.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11380538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043862.A1 |
1 kg |
234.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11370538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043862.A7 |
5 kg |
922.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Spécification
Aluminum Oxide | |
1344-28-1 | |
Al2O3 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 |
Catalyst Support | |
Granulés de 1/8 po | |
MFCD00003424 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
dialuminium ; oxygène(2-) | |
9989226 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only