Learn More
Oxyde d’aluminium, poudre blanche, 99,95 % min (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309188
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Aluminum oxide is widely used in a variety of plastics, rubber, ceramics, refractory products for reinforcement toughening. It is also useful to produce artificial ruby, sapphire, yttrium aluminum garnet. It is useful in the field of fiber fabric products and high pressure sodium lamp as far-infrared emission and thermal insulation materials. It is useful for the C single crystal detectors. It plays an important role for the hydrogenation of aromatic hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2980°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2045°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95% min. (Metals basis)
Informations sur la solubilité Slowly soluble in aqueous alkali solutions-forming hydroxides. Insoluble in water and in non-polar organic solvents.
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids de la formule 101.96
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.765