Learn More
Oxyde d’aluminium, poudre blanche, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
30.50€ - 289.00€
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11349178
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042571.22
100 g
30.50€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11359178
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042571.36
500 g
99.60€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11339178
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042571.A3
2 kg
289.00€
2kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Alumium oxide is widely used in a variety of plastics, rubber, ceramics, refractory products for reinforcement toughening. It is also useful to produce artificial ruby, sapphire, yttrium aluminum garnet. It is useful in the field of fiber fabric products and high pressure sodium lamp as far-infrared emission and thermal insulation materials. It is useful for the C single crystal detectors. It plays an important role for the hydrogenation of aromatic hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
Al2O3
MFCD00003424
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
2980°C
2045°C
Blanc
99.9% (Metals basis)
MFCD00003424
Slowly soluble in aqueous alkali solutions-forming hydroxides. Insoluble in water and in non-polar organic solvents.
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
1.765
Aluminum oxide
1344-28-1
Poudre
Al2O3
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminium ; oxygène(2-)
9989226
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante