Learn More
Oxyde d’aluminium, activé, neutre, Brockmann II, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15457515
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Aluminum oxide is used as an abrasive, dosimeter, filler of choice for plastics, ingredient in sunscreen and cosmetics. Aluminum oxide flakes are also used in paint for providing reflective decorative effects. In laboratories it is widely used as a medium for chromatographic purifications. It is used in the production of aluminum (Hall–Héroult process), alumina nanofibers, cutoff tools, and sandpaper. It serves as a catalyst for several reactions of industrial importance, including converting alcohols into alkenes, decomposing hydrazine, drying of gases, and converting hydrogen sulfide into sulfur in refineries (Claus Process). It is also used in integrated circuits, compact fluorescent lamps (CFL), sodium vapor lamps, hip replacements, CD/DVD polishing, superconducting quantum interference devices (SQUIDS), insulation devices, and as a support for many popular catalysts (for example, in Ziegler-Natta polymerizations).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde d’aluminium est utilisé comme abrasif, dosimètre, remplisseur de choix pour les plastiques, ingrédient dans les protections solaires et les cosmétiques. Les flocons d’oxyde d’aluminium sont également utilisés dans la peinture pour des effets de décoratifs réfléchissants. En laboratoire, il est souvent utilisé comme support de purification chromatographique. Il intervient dans la production d’aluminium (procédé Hall-Héroult), de nanofibres d’alumine, d’outils de coupe et de papier de verre. Il sert de catalyseur pour plusieurs réactions à caractère industriel, notamment la conversion des alcools en alcènes, la décomposition de l’hydrazine, le séchage des gaz et la conversion du sulfure d’hydrogène en soufre dans les raffineries (procédé Claus). Il est également utilisé dans les circuits intégrés, les lampes fluorescentes compactes (LFC), les lampes à vapeur de sodium, les prothèses de hanches, le polissage des CD/DVD, les dispositifs d’interférence quantique supraconducteurs (SQUIDS), les dispositifs d’isolation et comme support pour de nombreux catalyseurs appréciés (par exemple, pour les polymérisations Ziegler-Natta).
Solubilité
Insoluble dans l’eau, l’éthanol et l’éther diéthylique.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, le trifluorure de chlore, l’oxyde d’éthylène, le nitrate de sodium, les composés de vinyle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Note relative au nom activated, neutral
Quantité 2500 g
Point d’éclair None
Merck Index 14,356
Informations sur la solubilité Insoluble in water,ethanol and diethyl ether.
Poids de la formule 101.96
Qualité Brockmann II
Odeur Odorless
Densité 3.97