Learn More
Oxyde d’aluminium, acide, qualité HPLC Flash, Alfa Aesar™
Code produit. 15462577
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2980°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2045°C
Forme physique Poudre d’APS de 18-32 micron
Quantité 100 g
Formule linéaire Al2O3
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids de la formule 101.96
Qualité HPLC Flash
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.765