Learn More
Oxyde d’aluminium, 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Support de catalyseur, capteurs chimiques, comme absorbant pour les vapeurs d’eau et gaz, fabrication d’abrasifs
47.20€ - 103.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.96 |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Clé InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
CID PubChem | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11357397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012553.36 |
500 g |
47.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012553.A3 |
2 kg |
103.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It finds applications in catalyst support, chemical sensors, as absorbent for gases and water vapors, manufacturing of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators and resistors, paper, crucibles, as chromatographic matrix, in fluxes, light bulbs, heat-resistant fiber. Heavy quantity of Aluminum oxide is used in the production of aluminum and a component of clays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Spécification
2980°C | |
2045°C | |
Poudre fine | |
Al2O3 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
dialuminium ; oxygène(2-) | |
9989226 | |
1.768 |
Aluminum oxide | |
1344-28-1 | |
99% (metals basis) | |
MFCD00003424 | |
Aluminum oxide is insoluble in water,but slightly soluble in acid and alkali. | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 | |
3.965 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only