Learn More
Thermo Scientific™ Couvercle en nitrure d’aluminium pour le stock de creuset
Les céramiques en nitrure d’aluminium présentent des caractéristiques exceptionnelles, ce qui les rend utiles dans diverses applications.
449.00€ - 1830.00€
Spécification
Description | For crucible stock No. 43350 |
---|---|
Matériau | Aluminum Nitride |
Product Type Specs | Couvercle de creuset en nitrure d’aluminium |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Conductivité thermique exceptionnellement élevée associée à de bonnes caractéristiques d’isolation électrique
- Stabilité exceptionnelle lorsqu’elle est exposée à de nombreux sels fondus
- Stabilité thermique jusqu’à au moins 1800°C
- Caractéristiques mécaniques favorables s’étendant dans la plage de températures élevées
- Faible dilatation thermique et résistance aux chocs thermiques
- Caractéristiques optiques et acoustiques particulières.
La résistance à la flexion est de 300 ± 5 MPa
Le coefficient de dilatation thermique est de 5,6x10-6K-1 (20-1000°C)
La conductivité thermique est comprise entre 100 et 200 Wm-1K-1
Résistance à l’isolation > 1012 Ωcm (20°C)
Spécification
For crucible stock No. 43350 | |
Aluminum Nitride | |
Couvercle de creuset en nitrure d’aluminium |