Learn More
Nonahydrate de nitrate d’aluminium, Honeywell
Code produit. 15680820
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Purum p.a., ≥ 98,0 %
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Nitrate Nonahydrate
CAS 7784-27-2
Quantité 1 kg
Formule moléculaire AlH18N3O18
Formule linéaire Al(NO3)3 · 9H2O
Numéro MDL MFCD00149132
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
Clé InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Nom IUPAC trinitrate d’aluminium nonahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 375.129
CID PubChem 24567
Poids de la formule 375.13g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (KT)
Qualité purum p.a.