Learn More
Nitrate d’aluminium nonahydraté, ACS, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
24.60€ - 474.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-27-2 |
---|---|
Formule moléculaire | AlH18N3O18 |
Poids moléculaire (g/mol) | 375.129 |
Numéro MDL | MFCD00003419 |
Clé InChI | SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic |
CID PubChem | 24567 |
Nom IUPAC | trinitrate d’aluminium nonahydraté |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036291.18 |
50 g |
24.60€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036291.30 |
250 g |
51.60€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11313368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036291.A1 |
1 kg |
114.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036291.D9 |
5 x 1 kg |
474.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
7784-27-2 | |
375.129 | |
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N | |
24567 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] |
AlH18N3O18 | |
MFCD00003419 | |
aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic | |
trinitrate d’aluminium nonahydraté |
Spécification
Aluminum nitrate nonahydrate | |
nonahydrate | |
Blanc | |
98 -102% | |
MFCD00003419 | |
Very soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethyl acetate and pyridine. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] | |
375.129 | |
375.13 (212.99 Anhydrous) | |
Odorless | |
White crystalline |
73.5°C (135° (decomposition)) | |
7784-27-2 | |
Cristalline | |
AlH18N3O18 | |
aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic | |
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N | |
trinitrate d’aluminium nonahydraté | |
24567 | |
ACS | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-751-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1050000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopique
Recommended Storage : Température ambiante
- Aluminum nitrate nonahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only