Learn More
Nitrate d’aluminium nonahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Description
It finds use in tanning leather, antiperspirant, corrosion protection, extraction of uranium, nitrating agent. It is an effective dopant for producing highly conductive thin film by utilizing the sol gel method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum nitrate nonahydrate |
Point de fusion | 73.5°C (135° (decomposition)) |
Note relative au nom | nonahydrate |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,ethanol,glycerol and methanol. |
Poids de la formule | 375.13 (212.99 Anhydrous) |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aluminum nitrate nonahydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Aluminium nitrate nonahydrate