Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente multi-niveaux en aluminium
Fabriqué en aluminium, il convient à l’échantillonnage de poudres, de granulés et même de poudres légèrement cohésives. L’échantillonneur à fente multi-niveaux en aluminium Sampling Systems™ permet de prélever un échantillon de coupe transversale de grand volume à partir d’un récipient.
Marque:  Sampling Systems™ 1210J-1500
Code produit. 15849221
  • 283.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqué en aluminium
  • Section transversale (échantillon composite)
  • Convient pour le prélèvement d’échantillons volumineux
  • Les échantillonneurs en aluminium ne conviennent pas aux produits BPF
Spécification
Spécification
Aluminium
5 fentes
50 mm
Échantillonneur à fente
1,7 L
1500 mm