Learn More
Tubulure en manganèse et aluminium, alliage 3003, 7,14 mm (0,281 po) de dia. ext., 6,43 mm (0,253 po) de dia. int., Thermo Scientific™
29.90€ - 88.05€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum Manganese tubing, Alloy 3003 |
---|---|
Note relative au nom | OD: 7.14mm (0.281 in.), ID: 6.43mm (0.253 in.) |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Al:Mn:Cu; 98.6:1.2:0.12 wt % |
Numéro MDL | MFCD00198174 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15454025
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045942.RM |
90 cm | |||||||
15464025
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045942.RN |
5 x 90 cm |
88.05€
90cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Aluminum Manganese tubing, Alloy 3003 | |
OD: 7.14mm (0.281 in.), ID: 6.43mm (0.253 in.) | |
Al:Mn:Cu; 98.6:1.2:0.12 wt % | |
MFCD00198174 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante