Learn More
Isopropoxyde de magnésium-aluminium, 99,95+ % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303738
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69207-83-6
Numéro MDL MFCD00070426
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum magnesium isopropoxide
Point de fusion 40°C
Point d’ébullition 114°C (0.2 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 550.53
Pourcentage de pureté ≥99.95%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion