Learn More
Bochem™ Pot de laboratoire en aluminium avec couvercle
36.65€ - 43.45€
Spécification
Type de produit | Pot de laboratoire |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Comprend | Couvercle |
Code produit | Marque | dimCapacityMetric | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | dimCapacityMetric | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10772352
|
Bochem™
8566 |
41.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
10044920
|
Bochem™
8567 |
36.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
10054920
|
Bochem™
8568 |
N/A | N/A | N/A | ||||||
Spécification
Pot de laboratoire | |
Aluminium | |
Couvercle |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Pot de laboratoire en aluminium avec couvercle