Learn More
Nickel Electro™ Bécher en aluminium avec bec verseur
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Description
- Conception sans soudure, durable
- Base plate pour assurer la stabilité lors de l’utilisation et épaisseur de paroi uniforme
- Bord largement évasé pour offrir durabilité
- Bec verseur facilitant le versement
- Extérieur poli semi-brillant
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2000 ml |
Matériau | Aluminium |
Comprend | Bec verseur |
Type | Bécher |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Bécher en aluminium avec bec verseur >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu