Learn More
Welch™ Centrage intérieur KF en aluminium avec joint torique Buna N
Marque: Welch™ 701083
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bague de centrage et collier de serrage• Pour chaque raccord, en fonction du diamètre, prévoir:
• Une bague de centrage
• Un collier de serrage
• Les brides normalisées Pneurop permettent de raccorder de façon étanche les différents éléments de commande et de canalisation de vide
• Bague de centrage alu/Perbunan
Spécification
25 mm | |
Aluminium | |
Centrage intérieur KF |
Séparateur 25 DN | |
1 de chaque |