Learn More
Hydroxyde d’aluminium, 76,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
28.10€ - 152.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21645-51-2 |
---|---|
Formule moléculaire | AlH3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.00 |
Numéro MDL | MFCD00003420 |
Clé InChI | WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | aluminium(3+) trihydroxide |
SMILES | [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11311759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012366.22 |
100 g |
28.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11301759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012366.36 |
500 g |
69.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11321759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012366.A3 |
2 kg |
152.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
As absorbent, in chromatography, manufacturing of glass, paper, inks, ceramics, lubricants, cosmeticsAluminum hydroxide is used as a desiccant powder, filler in paper, plastics, rubber and cosmetics. It is used as a smoke suppressant and mordant dye. It is also used in drugs as antacid and antihyperphosphatemic. It is also used as a Claus catalyst support for waterproof fabrics. It is an important starting material for the preparation of other aluminum compounds, calcined alumina, aluminum sulfate, polyaluminum chloride, zeolites, sodium aluminate, activated alumina and aluminum nitrate. In addition, it is used as a fire retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
21645-51-2 | |
78.00 | |
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K | |
[OH-].[OH-].[OH-].[Al+3] |
AlH3O3 | |
MFCD00003420 | |
aluminium(3+) trihydroxide |
Spécification
Aluminum hydroxide | |
Granulaire | |
AlH3O3 | |
Soluble in alkaline aqueous solution,hydrochloric acid and sulfuric acid solution. Insoluble in water. | |
[OH-].[OH-].[OH-].[Al+3] | |
78.00 | |
Réactif |
21645-51-2 | |
76.5% min. | |
MFCD00003420 | |
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K | |
aluminium(3+) trihydroxide | |
78 |
Sécurité et traitement
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 244-492-7
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0940000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Aluminum hydroxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only