Learn More
Bryson Packaging™ Rouleaux de papier aluminium
Parfaits pour une utilisation dans les autoclaves. Les rouleaux de papier aluminium Bryson Packaging™ conviennent à de nombreuses applications de laboratoire, notamment le scellage des flacons, les tubes de culture, l’arrêt des fuites, la réduction de l’évaporation ou des pertes de chaleur, les bouchons en liège et la fabrication de nacelles de pesée ou de boîtes.
Marque: Bryson Packaging™ AKL-300-060D-10M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en plusieurs largeurs
- Peuvent être découpées à n’importe quelle longueur, cutter fourni avec la boîte
- Scellage, pesée et transfert d’échantillons
Spécification
Scellage des flacons, tubes de culture, arrêt des fuites, réduction de l’évaporation ou des pertes de chaleur, bouchons en liège et fabrication de nacelles de pesée ou de boîtes, peut être utilisé dans des autoclaves | |
Papier aluminium | |
440 mm | |
10 μm |
Papier aluminium | |
Feuille d’aluminium | |
Aluminium | |
Cutter pour papier aluminium |