Learn More
Feuille d’aluminium, alliage 6061, épaisseur 1,6 mm (0,063 po), Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045212.HB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Aluminum foil, Alloy 6061 | |
MFCD00134029 | |
Odorless |
1.6mm (0.063 in.) thick | |
300 x 300 mm | |
Feuille |