Learn More
Feuille d’aluminium, 0,81 mm (0,032 po) d’épaisseur, Thermo Scientific™
Code produit. 15436785
Click to view available options
Quantité:
300 x 300 mm
Forme : Solide sous diverses formes
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
CAS 11145-27-0
Aspect Silver gray foil
Densité 2.7g/cm3 at 20°C
Formule moléculaire AlSi
Numéro MDL MFCD00134029
Quantité 300 x 300 mm
Synonyme silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al].[Si]
Nom IUPAC Aluminium ; silicate
Poids moléculaire (g/mol) 55.067
CID PubChem 9793685
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,81 mm (0,032 po) d’épaisseur