Learn More
Feuille d’aluminium, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351159
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Forme : Env. 3,4 g/50 x 50 mm ; Trempe : brut de laminage
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Argent
Aspect Silver-colored foil
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (Metals basis)
Quantité 100 x 100 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur