Learn More
Feuille d’aluminium, 0,2 mm (0,008 po) d’épaisseur, hybridé, Puratronic™, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458450
Click to view available options
Quantité:
100 x 500 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum foil
Note relative au nom 0.2mm (0.008 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 x 500 mm
Nom IUPAC aluminium
Pourcentage de pureté 99.9999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈5.4g/100x100mm
Forme Feuille