Learn More
Feuille d’aluminium, épaisseur 0,13 mm (0,005 po), 50x125 mm (2,0x4,9 po), 99,9995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
≈2,2 g/50 x 125 mm
81.10€ - 313.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Al |
Poids moléculaire (g/mol) | 26.98 |
Numéro MDL | MFCD00134029 |
Clé InChI | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
CID PubChem | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
SMILES | [Al] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11315689
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000004.KF |
1 Ea. |
81.10€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11325689
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000004.KI |
4 Pk. |
313.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
[Al] |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 |
Spécification
Aluminum foil | |
7429-90-5 | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 |
0.13mm (0.005in.) thick, 50x125mm (2.0x4.9in.) | |
99.9995% (metals basis) | |
MFCD00134029 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium | |
5359268 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only