Learn More
Feuille d’aluminium, 0,038 +/- 0,007 mm (0,0015 +/-0,0003 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,9995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384457
Click to view available options
Quantité:
50 x 200 mm
50 x 1000 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum foil
Note relative au nom 0.038 ±0.007mm (0.0015 ±0.0003 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 x 1000 mm
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈1.03g/50x200mm
Forme Feuille