Learn More
Fluorure d’aluminium anhydre, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Aluminum fluoride is used in the smelting process to lower the melting point of electrolytes, production of aluminum silicates, refining of aluminum scarp, production of specialty refractory products, and in glass industry as filler. It is used as flux ingredient to remove magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum fluoride |
Point de fusion | 1291°C (sublimation) |
Note relative au nom | Anhydrous |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Merck Index | 14,339 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 83.98 |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aluminum fluoride, anhydrous
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .