Learn More
Fluorure d’aluminium, anhydre, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Pour dépôt sous vide
94.67€ - 1437.15€
Identifiants chimiques
CAS 7784-18-1
Numéro MDL MFCD00003426
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11333418
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036335.06
5 g
94.67€
5g
11323418
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036335.14
25 g
402.00€
25g
11313418
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036335.22
100 g
1437.15€
100g
Description
Description
Aluminum fluoride (AlF3) is an inorganic compound used primarily in the production of aluminum. It is also used to inhibit fermentation. It is a sputtering target for preparation of low index films. In ceramics, as flux in metallurgy, in aluminum manufacture, as inhibitor of fermentation, as catalyst in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7784-18-1
MFCD00003426
Spécification
Aluminum fluoride
Anhydrous
Grumeau fritté
14,339
83.98
Hygroscopic
1291°C (sublimation)
7784-18-1
MFCD00003426
Sparingly soluble in acids and alkalies. Insoluble in Acetone.
99.5%
2.882 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-051-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0725000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
Identifiant produit
  • Aluminum fluoride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .