Learn More
Paillettes d’aluminium, 11 microns, 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
82.20€ - 749.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Al |
Poids moléculaire (g/mol) | 26.98 |
Numéro MDL | MFCD00134029 |
Clé InChI | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
CID PubChem | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
SMILES | [Al] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15446685
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045031.30 |
250 g |
82.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15456685
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045031.A1 |
1 kg |
191.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15466685
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045031.A7 |
5 kg |
749.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
[Al] |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 |
Spécification
Aluminum | |
7429-90-5 | |
2.7g/cm3 | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium | |
5359268 | |
Odorless | |
Paillettes |
Argent à gris | |
Silver Gray flakes | |
99.7% (Metals basis) | |
MFCD00134029 | |
400°C (752°F) | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
Water reactive |
Sécurité et traitement
Maintenir le récipient fermé de manière étanche et le garder au sec.
Le contact avec l’eau libère des gaz hautement inflammables.Inflammable spontanément dans l’air.
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0330000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
- Aluminium
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide pyrophorique Catégorie 1
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P422-Stocker le contenu sous .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only