Learn More
Thermo Scientific Chemicals Finition en aluminium, fond plat et côtés droits
23.82€ - 100.00€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Forme | Fond plat et côtés droits |
Type | Boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11490191
|
Thermo Scientific Chemicals
039069.KH |
51 mm | 12,5 mm | 2/Pk. |
23.82€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11329107
|
Thermo Scientific Chemicals
039069.UD |
51 mm | 12,5 mm | 6/Pk. | N/A | ||||
11420201
|
Thermo Scientific Chemicals
039072.KH |
76 mm | 25 mm | 2/boîte |
38.59€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11353458
|
Thermo Scientific Chemicals
039072.UD |
76 mm | 25 mm | 6/boîte |
94.37€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11430201
|
Thermo Scientific Chemicals
039073.KH |
90 mm | 51 mm | 2/Pk. | N/A | ||||
11363458
|
Thermo Scientific Chemicals
039073.UD |
90 mm | 51 mm | 6/Pk. | N/A | ||||
11440201
|
Thermo Scientific Chemicals
039074.KH |
126 mm | 25 mm | 2/Pk. | N/A | ||||
11373458
|
Thermo Scientific Chemicals
039074.UD |
126 mm | 25 mm | 6/Pk. |
78.69€
6 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11460201
|
Thermo Scientific Chemicals
039076.KH |
204 mm | 51 mm | 2/Pk. | N/A | ||||
11393458
|
Thermo Scientific Chemicals
039076.UD |
204 mm | 51 mm | 6/Pk. | N/A | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Plat | |
Aluminium | |
Fond plat et côtés droits | |
Boîte |
RUO – Research Use Only