Learn More
Sphères en cuivre aluminium, alliage 2017, 1,59 mm (0,063 er) de diamètre, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042032.KN
Code produit. 11365969
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Aluminum Copper spheres, Alloy 2017
Al:Cu:Mn:Mg; 94.8:4:0.7:0.5 wt%
100 Pc.
1.59mm (0.063 in.) dia.
MFCD00213972
Odorless