Learn More
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ E-A-Rsoft FX
Offrent une forte atténuation des bruits et fabriqués à partir d’un matériau en mousse PU à expansion lente. Bouchon d’oreille 3M E-A-Rsoft FX – 39 dB.
58.60€ - 139.00€
Spécification
Couleur | Vert fluo |
---|---|
Quantité | 200/boîte |
Type de produit | Bouchon d’oreille |
Modèle | Se roulent |
Code produit | Marque | Corded | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Corded | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12940325
|
3M™
7000052710 |
Sans cordon |
58.60€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12950325
|
3M™
7000052711 |
Avec cordon |
139.00€
200 paires |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Bouchons d’oreilles à atténuation la plus élevée disponible à 39 dB
- La finition conique lisse permet un ajustement facile et confortable
- La forme de la bride, lorsqu’elle est roulée, sert de dispositif d’insertion très efficace
- Idéaux pour les personnes souhaitant une atténuation plus élevée
Spécification
Vert fluo | |
200/boîte | |
Bouchon d’oreille | |
Se roulent |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ E-A-Rsoft FX