Learn More
Chlorure d’aluminium, ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
259.00€ - 759.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-70-0 |
---|---|
Formule moléculaire | AlCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.33 |
Numéro MDL | MFCD00003422 |
Clé InChI | VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum |
Nom IUPAC | aluminium(3+) trichlorure |
SMILES | [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11438410
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044313.14 |
25 g |
259.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11448410
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044313.22 |
100 g |
759.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Aluminum chloride is used to control excessive sweating. It is commonly used as a catalyst for the halogenation (especially chlorination) of aromatic groups, as well as in the Friedel Crafts reaction. It is also used in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is widely used in the manufacturing of petrochemicals such as alkylbenzene, ethylbenzene, alkyl aryl ketone, ethyl chloride. It is used for making detergents, polymerization and isomerization reactions of hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
7446-70-0 | |
133.33 | |
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K | |
aluminium(3+) trichlorure |
AlCl3 | |
MFCD00003422 | |
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum | |
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Spécification
Aluminum chloride | |
Ultra dry | |
2.4 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00003422 | |
14,337 | |
Soluble in benzene,carbon tetrachloride,chloroform,hydrochloric acid,ether,benzophenone,nitrobenzene and ethanol. | |
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] | |
133.33 | |
99.999% | |
Ampoule | |
2.44 g/mL |
190°C (sublimation) | |
7446-70-0 | |
Poudre | |
AlCl3 | |
UN1726 | |
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum | |
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K | |
aluminium(3+) trichlorure | |
133.34 | |
Pungent | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE D’ALUMINUM, ANHYDRE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-208-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0525000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
- Aluminum chloride, ultra dry
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only